Z326771
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Sinónimos:
BRAND Volumetric Flask
Seleccione un Tamaño
51,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
51,40 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck14/23
descripción
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
200 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidad
200 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)