Z326577
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
Sinónimos:
Flasks
Seleccione un Tamaño
41,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
41,40 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck12/21
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)