Documentos clave
Z326291
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.09 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck12/21
esterilidad
non-sterile
Características
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.09 mL
capacidad
50 mL
Descripción general
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Otras notas
BR36748 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)