Documentos clave
Z325554
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL
Seleccione un Tamaño
6 EA
57,90 €
57,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
57,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
57,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
AR-Glass
descripción
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Características
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
envase
pack of 6
fabricante / nombre comercial
BRAND 27078
capacidad
20 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Otras notas
BR27078 (India)
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.