Z325031
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 15 mL, one mark
About This Item
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
descripción
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Características
class AS
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29713
capacidad
15 mL
Descripción general
According to DIN EN ISO 648.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.