Documentos clave
Z324760
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 500 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
142,00 €
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
142,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint ST/NS stopper34/35
Características
subdivision 5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
395 mm
volumen
500 mL
Descripción general
Mischzylinder nach DIN 12 685-2. Klasse A, konformitätsbescheinigt. Aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP-Stopfen und sechseckigem Fuss. Skalierung und Markierung mit hohem Kontrast aus blauer Emaille. Höhe=Gesamthöhe ohne Stopfen!
Otras notas
BR32454 (India)
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)