Documentos clave
Z324213
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 1000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
61,90 €
61,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
61,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
61,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 10 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
1000 mL
Altura
465 mm
Descripción general
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Otras notas
BR31962 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)