Documentos clave
Z316121
Eppendorf® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
Materiales
cap (Lid)
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
envase
pkg of 1,000 tubes (bulk packed)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 124.332
disponibilidad
not available in USA and Canada
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
color
colorless
Descripción general
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Resistencia química o física
Autoclavable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)