EP0030124910
Eppendorf® FAST PCR-Tube Strips
caps flat, pack of 120 ea
Seleccione un Tamaño
266,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
266,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
esterilidad
non-sterile
Características
PCR clean
graduations: no
neck thread Push fit
caps flat
envase
pack of 120 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030124910
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.1 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)