Documentos clave
WPB01239WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Round Bottom Bag
1538 mL capacity(52 oz), pack of 500 ea
Sinónimos:
Blender bag, Homogenizer bag
Seleccione un Tamaño
500 EA
347,70 €
347,70 €
Precio de catálogo366,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
347,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
347,70 €
Precio de catálogo366,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round bottom
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Nasco B01239WA
An × L × grosor
18.5 cm × 33 cm × 0.102 mm
capacidad
1538 mL × 52 oz
1538 mL capacity(52 oz)
Descripción general
These bags feature a special round bottom seal designed to minimize sample fragments from getting caught in the corners of the bag during blending.
This bag is specially designed for use with homogenizer blenders. It is made from extra-heavy polyethylene and has special features to make sample testing easier and more efficient.
Información legal
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)