WHAWB100073
Unicore Punch Kit
I.D. 1.0 mm, pkg of 25 ea
Sinónimos:
UniCore Punches 1.00 mm (25), Whatman FTA, Z708801, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
Seleccione un Tamaño
336,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
336,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB100073
D.I.
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Stainless steel cutting tip (ranging from 1.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.