WHA77002804
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
25-30 μm, clear polystyrene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Sinónimos:
Z382345, micro plate, multiwell plate, well plates
Seleccione un Tamaño
816,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
816,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® UNIFILTER® plates, working volume 800 μL, with 25-30μm MBPP membrane
Materiales
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Whatman 7700-2804
Whatman Article No. 28420807 (US reference)
volumen máximo
800 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
800 μL
tamaño de poro
25-30 μm
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
- Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
- Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
- Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)