Documentos clave
WH0164832M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LONRF2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ45273, Anti-LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2, Anti-MGC126711, Anti-MGC126713, Anti-RNF192
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LONRF2(164832)
Descripción general
The gene encoding LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) is localized on human chromosome 2q11.2.
Inmunógeno
LONRF2 (NP_940863, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKNYEQALQDASAACQNEPLLIKGHQVKAQALSGLGRSKEVLKEFLYCLALNPECNSVKKEAQKVMCEVLFSATANVHENLTSSIQSRLKAQGHSHMNAQALLEEGDA
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) has been linked to auto-immune diseases like rhematoid arthritis.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CLARITY: C hi L dhood A rthritis R isk Factor I dentification ST ud Y. Investigating the role of aberrant DNA methylation in juvenile idiopathic arthritis
J.A. Ellis
Pediatrics null
Sabyasachi Senapati et al.
European journal of human genetics : EJHG, 23(4), 530-535 (2014-07-24)
Studies in European populations have contributed to a better understanding of the genetics of complex diseases, for example, in coeliac disease (CeD), studies of over 23 000 European samples have reported association to the HLA locus and another 39 loci. However