WH0153743M1
Monoclonal Anti-PPP1R2P3 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC87149, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 pseudogene 3
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP1R2P3(153743)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAASTASHRPIKGILKNKTSTTSSMVASAEQPRRSVDEELSKKSQKWDEINILATYHPADKGYGLMKIDEPSPPYHSMMGDDEDACRDTETTEAMAPGILAKKLAAAEGLEPKYRIQEQESSGEEDSDLSPEEREKKRQFEMRRKLHYNEGLNIKLARQLISKDLHDDDEDEEMLETADGESMNTEESNQGSTPSDQQQNKLRSS
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)