Documentos clave
WH0094274M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R14A antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CPI17, Anti-PPP1INL, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
PPP1R14A is a phosphorylation-dependent inhibitor of smooth muscle myosin phosphatase (see MIM 603768). Inhibition leads to increased myosin phosphorylation and enhances smooth muscle contraction in the absence of increased intracellular Ca(2+) concentration.[supplied by OMIM
Inmunógeno
PPP1R14A (AAH21089, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQRLGKRVLSKLQSPSRARGPGGSPGGLQKRHARVTVKYDRRELQRRLDVEKWIDGRLEELYRGMEADMPDEINIDELLELESEEERSRKIQGLLKSCGKPVEDFIQELLAKLQGLHRQPGLRQPSPSHDGSLSPLQDRARTAHP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)