WH0083881M2
Monoclonal Anti-MIXL1 antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC138179, Anti-MILD1, Anti-MIXL, Anti-Mix1 homeobox-like 1 (Xenopus laevis)
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgGκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... MIXL1(83881)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QRRKRTSFSAEQLQLLELVFRRTRYPDIHLRERLAALTLLPESRIQVWFQNRRAKSRRQSGKSFQPLARPEIILNHCAPGTETKCLKPQLPLEVDVNCLP
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)