WH0079087M6
Monoclonal Anti-ALG12 antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ECM39, Anti-MGC111358, Anti-MGC3136, Anti-PP14673, Anti-asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-mannosyltransferase), Anti-hALG12
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
glycosylation
Información sobre el gen
human ... ALG12(79087)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
NYPGGVAMQRLHQLVPPQTDVLLHIDVAAAQTGVSRFLQVNSAWRYDKREDVQPGTG
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)