Documentos clave
WH0065997M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASL11B antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC2827, Anti-MGC4499, Anti-RAS-like, family 11, member B
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASL11B(65997)
Descripción general
RASL11B is a member of the small GTPase protein family with a high degree of similarity to RAS (see HRAS, MIM 190020) proteins.[supplied by OMIM
Inmunógeno
RASL11B (AAH25694, 1 a.a. ~ 248 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRLIQNMCTIAEYPAPGNAAASDCCVGAAGRRLVKIAVVGASGVGKTALVVRFLTKRFIGDYERNAGNLYTRQVQIEGETLALQVQDTPGIQVHENSLSCSEQLNRCIRWADAVVIVFSITDYKSYELISQLHQHVQQLHLGTRLPVVVVANKADLLHIKQVDPQLGLQLASMLGCSFYEVSVSENYNDVYSAFHVLCKEVSHKQQPSSTPEKRRTSLIPRPKSPNMQDLKRRFKQALSAKVRTVTSV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)