Documentos clave
WH0064398M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MPP5 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ12615, Anti-PALS1, Anti-membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5)
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MPP5(64398)
Descripción general
Members of the peripheral membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family function in tumor suppression and receptor clustering by forming multiprotein complexes containing distinct sets of transmembrane, cytoskeletal, and cytoplasmic signaling proteins. All MAGUKs contain a PDZ-SH3-GUK core and are divided into 4 subfamilies, DLG-like (see DLG1; MIM 601014), ZO1-like (see TJP1; MIM 601009), p55-like (see MPP1; MIM 305360), and LIN2-like (see CASK; MIM 300172), based on their size and the presence of additional domains (Tseng et al., 2001 [PubMed 11311936]). MPP5 is a member of the p55-like MAGUK subfamily.[supplied by OMIM
Inmunógeno
MPP5 (NP_071919, 79 a.a. ~ 177 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LDLNSSMRLKKLAQIPPKTGIDNPMFDTEEGIVLESPHYAVKILEIEDLFSSLKHIQHTLVDSQSQEDISLLLQLVQNKDFQNAFKIHNAITVHMNKAS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)