WH0056946M1
Monoclonal Anti-C11orf30 antibody produced in mouse
clone 5D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EMSY, Anti-FLJ90741, Anti-GL002, Anti-chromosome 11 open reading frame 30
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C11orf30(56946)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
PASSEKQTASQVEQPIITQGSSVTKITFEGRQPPTVTKITGGSSVPKLTSPVTSISPIQASEKTAVSDILKMSLMEAQIDTNVEHMIVDPPKKALATS
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)