Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
WH0055743M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHFR antibody produced in mouse
clone 1H3-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ10796, Anti-RNF116, Anti-RNF196, Anti-checkpoint with forkhead and ring finger domains
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H3-A12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa cell lysate
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHFR(55743)
Inmunógeno
CHFR (AAH12072.1, 1 a.a. ~ 652 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MERPEEGKQSPPPQPWGRLLRLGAEEGEPHVLLRKREWTIGRRRGCDLSFPSNKLVSGDHCRIVVDEKSGQVTLEDTSTSGTVINKLKVVKKQTCPLQTGDVIYLVYRKNEPEHNVAYLYESLSEKQGMTQESFDTSGAGAGRGADPRVPPSSPATQVCFEEPQPSTSTSDLFPTASASSTEPSPAGRERSSSCGSGGGGISPKGSGPSVASDEVSSFASALPDRKTASFSSLEPQDQEDLEPVKKKMRGDGDLDLNGQLLVAQPRRNAQTVHEDVRAAAGKPDKMEETLTCIICQDLLHDCVSLQPCMHTFCAACYSGWMERSSLCPTCRCPVERICKNHILNNLVEAYLIQHPDKSRSEEDVQSMDARNKITQDMLQPKVRRSFSDEEGSSEDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRRQAAQPPHCPAPEGEPGAPQALGDAPSTSVSLTTAVQDYVCPLQGSHALCTCCFQPMPDRRVEREQDPRVAPQQCAVCLQPFCHLYWGCTRTGCYGCLAPFCELNLGDKCLDGVLNNNSYESDILKNYLATRGLTWKNMLTESLVALQRGVFLLSDYRVTGDTVLCYCCGLRSFRELTYQYRQNIPASELPVAVTSRPDCYWGRNCRTQVKAHHAMKFNHICEQTRFKN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iranzu González-Borja et al.
Frontiers in medicine, 8, 720128-720128 (2021-12-07)
Checkpoint with forkhead-associated and ring finger domains (CHFR) has been proposed as a predictive and prognosis biomarker for different tumor types, but its role in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains unknown. The aim of this study was two-pronged: to review