Documentos clave
WH0055255M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR41 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ10904, Anti-MSTP048, Anti-WD repeat domain 41
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WDR41(55255)
Inmunógeno
WDR41 (AAH40241, 1 a.a. ~ 459 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLRWLIGGGREPQGLAEKSPLQTIGEEQTQNPYTELLVLKAHHDIVRFLVQLDDYRFASAGDDGIVVVWNAQTGEKLLELNGHTQKITAIITFPSLESCEEKNQLILTASADRTVIVWDGDTTRQVQRISCFQSTVKCLTVLQRLDVWLSGGNDLCVWNRKLDLLCKTSHLSDTGISALVEIPKNCVVAAVGKELIIFRLVAPTEGSLEWDILEVKRLLDHQDNILSLINVNDLSFVTGSHVGELIIWDALDWTMQAYERNFWDPSPQLDTQQEIKLCQKSNDISIHHFTCDEENVFAAVGRGLYVYSLQMKRVIACQKTAHDSNVLHVARLPNRQLISCSEDGSVRIWELREKQQLAAEPVPTGFFNMWGFGRVSKQASQPVKKQQENATSCSLELIGDLIGHSSSVEMFLYFEDHGLVTCSADHLIILWKNGERESGLRSLRLFQKLEENGDLYLAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)