Documentos clave
WH0055129M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TMEM16K antibody produced in mouse
clone 2B12-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC47890, Anti-hypothetical protein FLJ10375
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B12-1A11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANO10(55129)
Inmunógeno
FLJ10375 (AAH38855, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLLGAEAVGLVKECNDNTMRAFTYRTRQNFKGFDDNNDDFLTMAECQFIIKHELENLRAKDEKMIPGYPQAKLYPGKSLLRRLLTSGIVIQVFPLHDSEALKKLEDTWYTRFALKYQPIENHRLESAYQNHLILKVLVFNFLNCFASLFYIAFVLKDMKLLRQSLATLLITSQILNQIMESFLPYWLQRKHGVRVKRKVQALKADIDATLYEQVILEKEMGTYLGTFDDYLELFLQFGYVSLFSCVYPLAAAFAVLNNFTEVNSDALKMCRVFKRPFSEPSANIGVWQLAFEMMSVISVVTNCALIGMSPQVNAAFPESKADLILIVVAVEHALLALKFILAFAIPDKPRHIQMKLARLEFESLEALKQQQMKLVTENLKEEPMESGKEKAT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)