WH0054751M10
Monoclonal Anti-FBLIM1 antibody produced in mouse
clone 5E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CAL, Anti-DKFZp434G171, Anti-FBLP1, Anti-RP11169K16.5, Anti-filamin binding LIM protein 1
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBLIM1(54751)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHVKRSAAGCC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)