WH0054556M2
Monoclonal Anti-ING3 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Eaf4, Anti-FLJ20089, Anti-ING2, Anti-inhibitor of growth family, member 3, Anti-p47ING3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ING3(54556)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLQHF
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable