Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
WH0050807M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDEF1 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AMAP1, Anti-ASAP1, Anti-KIAA1249, Anti-PAG2, Anti-PAP, Anti-ZG14P, Anti-development and differentiation enhancing factor 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASAP1(50807)
Inmunógeno
DDEF1 (NP_060952, 1030 a.a. ~ 1129 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VQSRDAIQKQASEDSNDLTPTLPETPVPLPRKINTGKNKVRRVKTIYDCQADNDDELTFIEGEVIIVTGEEDQEWWIGHIEGQPERKGVFPVSFVHILSD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)