WH0050509M1
Monoclonal Anti-COL5A3 antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-collagen, type V, alpha 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL5A3(50509)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EMVTLVADCEAQPPVLGHGPRFISIAGLTVLGTQDLGEKTFEGDIQELLISPDPQAAFQACERYLPDCDNLAPAATVAPQGEPETPRP
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable