WH0026253M8
Monoclonal Anti-CLEC4E antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-C-type lectin domain family 4, member E, Anti-CLECSF9, Anti-MINCLE
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CLEC4E(26253)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MNSSKSSETQCTERGCFSSQMFLWTVAGIPILFLSACFITRCVVTFRIFQTCDEKKFQLPENFTELSCYNYGSGSVKNCCPLNWEYFQSSCYFFSTDTISWALSLKNCSAMGAHLVVINSQEEQEFLSYKKPKMREFFIGLSDQVVEGQWQWVDGTPLTKSLSFWDVGEPNNIATLEDCATMRDSSNPRQNWNDVTCFLNYFRICEMVGINPLNKGKSL
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)