Documentos clave
WH0023604M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAPK2 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DRP1, Anti-death-associated protein kinase 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAPK2(23604)
Descripción general
This gene encodes a protein that belongs to the serine/threonine protein kinase family. This protein contains a N-terminal protein kinase domain followed by a conserved calmodulin-binding domain with significant similarity to that of death-associated protein kinase 1 (DAPK1), a positive regulator of programmed cell death. Overexpression of this gene was shown to induce cell apoptosis. It uses multiple polyadenylation sites. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DAPK2 (AAC35001, 281 a.a. ~ 370 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHPWITPVDNQQAMVRRESVVNLENFRKQYVRRRWKLSFSIVSLCNHLTRSLMKKVHLRPDEDLRNCESDTEEDIARRKALHPRRRSSTS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)