Documentos clave
WH0023405M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DICER1 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Dicer, Anti-Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila), Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DICER1(23405)
Descripción general
This gene encodes a protein possessing an RNA helicase motif containing a DEXH box in its amino terminus and an RNA motif in the carboxy terminus. The encoded protein functions as a ribonuclease and is required by the RNA interference and small temporal RNA (stRNA) pathways to produce the active small RNA component that represses gene expression. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DICER1 (NP_803187, 1813 a.a. ~ 1912 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESLAGAIYMDSGMSLETVWQVYYPMMRPLIEKFSANVPRSPVRELLEMEPETAKFSPAERTYDGKVRVTVEVVGKGKFKGVGRSYRIAKSAAARRALRSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yan Wang et al.
Molecular neurobiology, 57(11), 4417-4437 (2020-08-02)
Dicer1 is a microRNA-processing enzyme which plays critical roles in neuronal survival and neuritogenesis. Dicer1 deletion induces neurodegeneration or degeneration in retinal pigment epithelium, which is associated with oxidative stress. Oxidative stress is thought to be central in the pathogenesis