WH0011027M17
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD85H, Anti-ILT1, Anti-LIR-7, Anti-LIR7, Anti-leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LILRA2(11027)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)