WH0010732M1
Monoclonal Anti-TCFL5 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CHA, Anti-E2BP1, Anti-MGC46135, Anti-transcription factor-like 5 (basic helix-loop-helix)
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCFL5(10732)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
ICCDELNLLVPFCNAETDKATTLQWTTAFLKYIQERHGDSLKKEFESVFCGKTGRRLKLTRPDSLVTCPAQGSLQSSPSMEIK
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)