WH0010247M1
Monoclonal Anti-HRSP12 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-P14.5, Anti-PSP, Anti-UK114, Anti-heat-responsive protein 12
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HRSP12(10247)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSSLIRRVISTAKAPGAIGPYSQAVLVDRTIYISGQIGMDPSSGQLVSGGVAEEAKQALKNMGEILKAAGCDFTNVVKTTVLLADINDFNTVNEIYKQYFKSNFPARAAYQVAALPKGSRIEIEAVAIQGPLTTASL
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)