WH0010055M1
Monoclonal Anti-SAE1 antibody produced in mouse
clone 1G4-1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AOS1, Anti-HSPC140, Anti-SUA1, Anti-SUMO-1 activating enzyme subunit 1
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G4-1G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1λ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAE1(10055)
Inmunógeno
Sequence
MVEKEEAGGGISEEEAAQYDRQIRLWGLEAQKRLRASRVLLVGLKGLGAEIAKNLILAGVKGLTMLDHEQVTPEDPGAQFLIRTGSVGRNRAEASLERAQNLNPMVDVKVDTEDIEKKPESFFTQFDAVCLTCCSRDVIVKVDQICHKNSIKFFTGDVFGYHGYTFANLGEHEFVEEKTKVAKVSQGVEDGPDTKRAKLDSSETTMVKKKVVFCPVKEALEVDWSSEKAKAALKRTTSDYFLLQVLLKFRTDKGRDPSSDTYEEDSELLLQIRNDVLDSLGISPDLLPEDFVRYCFSEMAPVCAVVGGILAQEIVKALSQRDPPHNNFFFFDGMKGNGIVECLGPK
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)