Documentos clave
WH0009567M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTPBP1 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GP1, Anti-GTP binding protein 1, Anti-HSPC018, Anti-MGC20069
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTPBP1(9567)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene is upregulated by interferon-gamma and encodes a protein that is a member of the AGP11/GTPBP1 family of GTP-binding proteins. A structurally similar protein has been found in mouse, where disruption of the gene for that protein had no observable phenotype. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GTPBP1 (NP_004277, 1 a.a. ~ 76 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)