Documentos clave
WH0009068M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANGPTL1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ANG3, Anti-ANGPT3, Anti-ARP1, Anti-AngY, Anti-KIAA0351, Anti-UNQ162, Anti-angiopoietin-like 1, Anti-dJ595C2.2
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANGPTL1(9068)
Descripción general
Angiopoietins are members of the vascular endothelial growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. Angiopoietin-1, angiopoietin-2, and angiopoietin-4 participate in the formation of blood vessels. The protein encoded by this gene is another member of the angiopoietin family that is widely expressed in adult tissues with mRNA levels highest in highly vascularized tissues. This protein was found to be a secretory protein that does not act as an endothelial cell mitogen in vitro. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ANGPTL1 (AAH50640, 24 a.a. ~ 491 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GQFKIKKINQRRYPRATDGKEEAKKCAYTFLVPEQRITGPICVNTKGQDASTIKDMITRMDLENLKDVLSRQKREIDVLQLVVDVDGNIVNEVKLLRKESRNMNSRVTQLYMQLLHEIIRKRDNSLELSQLENKILNVTTEMLKMATRYRELEVKYASLTDLVNNQSVMITLLEEQCLRIFSRQDTHVSPPLVQVVPQHIPNSQQYTPGLLGGNEIQRDPGYPRDLMPPPDLATSPTKSPFKIPPVTFINEGPFKDCQQAKEAGHSVSGIYMIKPENSNGPMQLWCENSLDPGGWTVIQKRTDGSVNFFRNWENYKKGFGNIDGEYWLGLENIYMLSNQDNYKLLIELEDWSDKKVYAEYSSFRLEPESEFYRLRLGTYQGNAGDSMMWHNGKQFTTLDRDKDMYAGNCAHFHKGGWWYNACAHSNLNGVWYRGGHYRSKHQDGIFWAEYRGGSYSLRAVQMMIKPID
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)