WH0008287M5
Monoclonal Anti-USP9Y antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DFFRY, Anti-ubiquitin specific peptidase 9, Y-linked (fat facets-like, Drosophila)
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... USP9Y(8287)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AITHGSPVGGNDSQGQVLDGQSQHLFQQNQTSSPDSSNENSVATPPPEEQGQGDAPPQHEDEEPAFPHTELANLDDMINRPRWVVPVL
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)