WH0007444M1
Monoclonal Anti-VRK2 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-vaccinia related kinase 2
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VRK2(7444)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VQTAKTNLLDELPQSVLKWAPSGSSCCEIAQFLVCAHSLAYDEKPNYQALKKILNPHGIPLGPLDFSTKGQSINVHTPNSQKVDSQKAATKQVNKAHNRLI
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)