Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
WH0007328M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE2H antibody produced in mouse
clone 3C4-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-E220K, Anti-UBC8, Anti-UBCH, Anti-UBCH2, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast)
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C4-1A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBE2H(7328)
Descripción general
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein sequence is 100% identical to the mouse homolog and 98% identical to the frog and zebrafish homologs. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene and they encode distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
UBE2H (AAH06277, 1 a.a. ~ 183 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSPSPGKRRMDTDVVKLIESKHEVTILGGLNEFVVKFYGPQGTPYEGGVWKVRVDLPDKYPFKSPSIGFMNKIFHPNIDEASGTVCLDVINQTWTALYDLTNIFESFLPQLLAYPNPIDPLNGDAAAMYLHRPEEYKQKIKEYIQKYATEEALKEQEEGTGDSSSESSMSDFSEDEAQDMEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)