Documentos clave
WH0006675M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UAP1 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AGX1, Anti-AgX, Anti-SPAG2, Anti-UDP-N-acteylglucosamine pyrophosphorylase 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UAP1(6675)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
UAP1 (NP_003106, 406 a.a. ~ 504 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVADKEFHAPLIIDENGVHELVKNG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)