Documentos clave
WH0005627M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PROS1 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PROS, Anti-PS 26, Anti-PS21, Anti-PS22, Anti-PS23, Anti-PS24, Anti-PS25, Anti-PSA, Anti-Protein S, Anti-protein S (alpha), Anti-protein Sa
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PROS1(5627)
Descripción general
This gene encodes a vitamin K-dependent plasma protein that functions as a cofactor for the anticoagulant protease, activated protein C (APC) to inhibit blood coagulation. It is found in plasma in both a free, functionally active form and also in an inactive form complexed with C4b-binding protein. Mutations in this gene result in autosomal dominant hereditary thrombophilia. An inactive pseudogene of this locus is located at an adjacent region on chromosome 3. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PROS1 (NP_000304, 419 a.a. ~ 516 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLETKVYFAGFPRKVESELIKPINPRLDGCIRSWNLMKQGASGIKEIIQEKQNKHCLVTVEKGSYYPGSGIAQFHIDYNNVSSAEGWHVNVTLNIRP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)