Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
WH0005229M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGGT1B antibody produced in mouse
clone 5E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BGGI, Anti-GGTI, Anti-protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PGGT1B(5229)
Inmunógeno
PGGT1B (NP_005014, 1 a.a. ~ 105 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVATEDERLAGSGEGERLDFLRDRHVRFFQRCLQVLPERYSSLETSRLTIAFFALSGLDMLDSLDVVNKDDIIEWIYSLQVLPTEDRSNLNRCGFRGSSYLGIPF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rocío López-Posadas et al.
The Journal of clinical investigation, 126(2), 611-626 (2016-01-12)
Although defects in intestinal barrier function are a key pathogenic factor in patients with inflammatory bowel diseases (IBDs), the molecular pathways driving disease-specific alterations of intestinal epithelial cells (IECs) are largely unknown. Here, we addressed this issue by characterizing the