WH0004924M1
Monoclonal Anti-NUCB1 antibody produced in mouse
clone 1H8-2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NUC, Anti-nucleobindin 1
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H8-2C11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUCB1(4924)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
PLERGAPNKEETPATESPDTGLYYHRYLQEVIDVLETDGHFREKLQAANAEDIKSGKLSRELDFVSHHVRTKLDELERQEVSRPRMLLKAKMDAEQDPNVQVDHLNLLKQFEHLDPQNQHTFEARDLELLIQTATRDLAQYDAAHHEEFKRYEMLKEHERRRYLESLGEEQRKEAERKLEEQQRRHREHPKVNVPGSQAQLKEVWEELDGLDPNRFNPKTFFILHDINSDGVLDEQELEALFTKELEKVYDPKNEEDDMREMEEERLRMREHVMKNVDTNQDRLVTLEEFLASTQRKEFGDTGEGWETVEMHPAYTEEELRRFEEELAAREAELNAKAQRLSQETEALGRSQGRLEAQKRELQQAVLHMEQRKQQQQQQQGHKAPAAHPEGQLKFHPDTDDVPVPAPAGDQKEVDTSEKKLLERLPEVEVPQHL
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)