Documentos clave
WH0003081M10
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AKU, Anti-HGO, Anti-homogentisate 1,2-dioxygenase (homogentisate oxidase)
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HGD(3081)
Categorías relacionadas
Descripción general
Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene mutations are the molecular cause of alkaptonuria, a rare hereditary disorder of the phenylalanine catabolism. The highest expression of HGD is in the prostate, small intestine, colon, and liver. The HGD gene contains 14 exons. Conflicting reports have placed the gene at 3q2, 3q13.3-q21, 3q21-q24, 3q21-q23, or 3q25-q26. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HGD (NP_000178, 377 a.a. ~ 445 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)