WH0001027M1
Monoclonal Anti-CDKN1B antibody produced in mouse
clone 4B4-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CDKN4, Anti-KIP1, Anti-P27KIP1, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
Seleccione un Tamaño
411,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
411,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B4-E6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDKN1B(1027)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)