Merck
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Sinónimos:
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
formulario
solid
color
white
solubilidad
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
Clave InChI
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA3(140)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable