V4515
VU0238429
solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
Sinónimos:
1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
color
orange
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(OC(F)(F)F)ccc23)cc1
InChI
1S/C17H12F3NO4/c1-24-11-4-2-10(3-5-11)9-21-14-7-6-12(25-17(18,19)20)8-13(14)15(22)16(21)23/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
CKLGZXFOLMHCMC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.