Saltar a
InChI
1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES string
CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI key
YAFGHMIAFYQSCF-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
yellow to orange
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?