Documentos clave
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
1840,00 €
1840,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1840,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H38O9
Peso molecular:
506.59
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
1840,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
solid
color
off-white
mp
208-218 °C
solubilidad
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phase II metabolite of progesterone
Características y beneficios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Nota de preparación
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.