Saltar a
UC169
Hydroxybufuralol maleate salt
≥98% (HPLC), Dufuralol metabolite, solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Peso molecular:
393.43
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Nombre del producto
Hydroxybufuralol maleate salt, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
159-160.5 °C
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Application
Hydroxybufuralol maleate salt can be used for metabolic assays of bufuralol.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Hydroxybufuralol maleate salt is soluble in water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxybufuralol maleate salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)